Merck
M86502
Sigma-Aldrich
三甲基乙酸甲酯
99%
别名:
特戊酸甲酯, 2,2-二甲基丙酸甲酯, 三甲基乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOOCH3
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1744141
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.390 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChI 密鑰
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)