About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O5
CAS号:
分子量:
164.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.413
密度
1.129 g/mL at 25 °C
官能基
ester
ether
SMILES 字串
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
InChI 密鑰
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F
閃點(°C)
82.2 °C