Merck
65965
Sigma-Aldrich
3-甲基-1,3-丁二醇
≥97.0% (GC)
别名:
1,1-二甲基-1,3-丙二醇, 1,3-二羟基-3-甲基丁烷, 2-甲基-2,4-丁二醇, 3,3-二甲基-1,3-丙二醇, 3-甲基-1,3-丁二醇, 3-甲基-3-羟基-1-丁醇, 3-羟基-3-甲基-1-丁醇, 3-羟基-3-甲基丁醇, 异戊二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1209241
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
雜質
≤1% water
折射率
n20/D 1.442
bp
203-205 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)