主要文件
8.01964
Sigma-Aldrich
1,3-丁二醇
for synthesis
别名:
(±)-1,3-丁二醇, 1,3-丁二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1731276
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-529-7
NACRES:
NA.22
bp:
203-204 °C (lit.)
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
0.06 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
741 °F
效力
18610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
pH值
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 115 °C
溶解度
>500 g/L (miscible)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose:研究基于ChCl和1,3-丁二醇的低共溶溶剂(DES),为澄清溶液制备工艺优化提供了参考(Sonyeam et al., 2024)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.003 - 1.005
水分(KF): ≤ 0.50 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup