Merck
M30000
Sigma-Aldrich
3-甲基苯并噻唑-2-硫酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NS2
CAS号:
分子量:
181.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
應用
将环氧化物转化为环硫化物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)