Merck
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
别名:
3-羟丙酸 溶液, 3-羟丙酸, 羟丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O3
CAS号:
分子量:
90.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
3-羟基丙酸,
形狀
liquid
品質等級
濃度
30% in water
折射率
n/D 1.364
密度
1.066 g/mL at 25 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
應用
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)