Merck
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-二甲氧基四氢呋喃,顺式和反式混合物
98%
别名:
四氢-2,5-二甲氧基呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O3
CAS号:
分子量:
132.16
Beilstein:
104261
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
D137103-500G4061838123930
D137103-100G4061833559642
D137103-5G