反應適用性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
活化光觸媒
455 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C1=CC=[N]([Ir]2([N]3=CC=C(C=C34)C(C)(C)C)([N]5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C62)(C7=CC=CC=C78)[N]9=C8C=CC=C9)C4=C1)(C)C.FP(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C18H24N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-6,8-9H;;
InChI 密鑰
DZARMRZNOUWGQE-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3