Merck
C61984
Sigma-Aldrich
2-氯-3-硝基甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS号:
分子量:
171.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
147 °C/25 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XTSGZXRUCAWXKY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)