材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded45/50
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
76 mm × 560 mm
柱容量
2000 mL
儲液罐體積
2000 mL
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z560669-1EA | 4061832123615 |