Merck
T111050
Sigma-Aldrich
DMT-dT亚磷酰胺
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
别名:
5′-O-(4,4′-二甲氧基三苯甲基)-2′-脱氧胸苷-3′-O-[O-(2-氰基乙基)-N,N′-二异丙基亚], 5′-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2′-脱氧胸苷, 3′-[2-氰基乙基 N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], DMT-dT酰胺, 胸苷, 5′-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-, 3′-[2-氰基乙基 N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H49N4O8P
CAS号:
分子量:
744.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder or granules
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
核苷譜
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
InChI 密鑰
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由于其高偶联效率,Proligo′DNA 亚磷酰胺可以产生高产量、高质量的寡核苷酸。自动化寡核苷酸合成的脱保护步骤与合成时间和最终产品质量密不可分。环外胺基由苯甲酰基(dA(bz)和dC(bz)))或异丁酰基(dG(ib))保护。对于标准碱保护的寡核苷酸,推荐的裂解和脱保护条件是采用浓氨水溶液55 °C下处理8小时或室温下处理24小时。DMT-dT 亚磷酰胺属于ÄKTA® 合成物。
法律資訊
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)