化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
InChI 密鑰
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
磷酸三甲基硅烷基酯是磷酸的三甲基硅基酯。它是一种重要的无机合成原料和中间体。它用于通过与含卤素化合物的 Arbuzov 反应制备双(三甲基甲硅烷基)膦酸酯。
應用
亚磷酸三(三甲基甲硅烷基)酯用作:
- 用于增强 NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-G 电池电化学性能的成膜添加剂。
其他說明
用于通过 Arbuzow 反应温和地制备双(三甲基硅烷基)膦酸酯的试剂;综述
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Tris (trimethylsilyl) Phosphite
Bittman R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Understanding the Roles of Tris (trimethylsilyl) Phosphite (TMSPi) in LiNi0. 8Mn0. 1Co0. 1O2 (NMC811)/Silicon--Graphite (Si--Gr) Lithium-Ion Batteries
Liu H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 7(15), 2000277-2000277 (2020)
M. Sekine et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2097-2097 (1981)
L.E. Dreef et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1199-1199 (1988)
M. Sekine et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 285-285 (1978)