Merck
392073
Sigma-Aldrich
二苯基(三甲基硅)膦
technical grade
别名:
(三甲基硅基)二苯基膦, (二苯基膦基)三甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
258.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI 密鑰
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1