Merck
H11602
Sigma-Aldrich
六甲基磷酰三胺
99%
别名:
HMPA, 三(二甲氨基)氧膦, 六甲基磷酸三胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]3PO
CAS号:
分子量:
179.20
Beilstein:
1099903
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
6.18 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.07 mmHg ( 25 °C)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六甲基磷酰胺是一种极性非质子溶剂。
應用
六甲基磷酰胺可用作以下过程的溶剂:
  • 通过与烷基卤化物反应将羧酸盐转化为酯。
  • 通过硫醇离子亲核置换未活化的芳基卤化物来合成芳基硫醚。
  • 通过高温溶液缩聚将二醛和二胺合成聚甲亚胺(PAZs)。
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
291.2 °F - closed cup
閃點(°C)
144 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nucleophilic aromatic substitution reactions of unactivated aryl halides with thiolate ions in hexamethylphosphoramide.
Cogolli P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(15), 2642-2646 (1979)
Optical and structural study of thin film of polyazomethine with triphenylamine unit prepared via spin-coating method.
Palewicz M, et al.
Polymer Bull., 66(1), 65-76 (2011)
Controlled/?Living? Reverse Atom Transfer Radical Polymerization of a Monocyclic Olefin, Methyl 1-Cyclobutenecarboxylate.
Chen X P, et al.
Macromolecules, 35(11), 4277-4281 (2002)
Hexamethylphosphoramide
Normant H.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6(12), 1046-1067 (1967)
Drug-HPMA-HuIg conjugates effective against human solid cancer.
Blanka Ríhová et al.
Advances in experimental medicine and biology, 519, 125-143 (2003-04-05)
Global Trade Item Number
货号GTIN
H11602-500G4061838255945
H11602-100G4061833664094
H11602-2.5KG4061833664124
H11602-5G4061833664131