Merck
905097
Sigma-Aldrich
Ir(p-Me-ppy)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H30IrN3
分子量:
696.86
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
This versatile photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)