Merck
900538
Sigma-Aldrich
Ir(p-F-ppy)3
别名:
(OC-6-22)-三[5-氟-2-(2-吡啶基-κN)苯基-κC]铱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H21F3IrN3
分子量:
708.75
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
powder or chunks
品質等級
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
活化光觸媒
465 nm
應用
Ir(p-F-ppy))3是一种光催化剂,可使用可见光轻松促进 α-氨基酸的脱羧芳基化。
产品可与我们的光反应器系列一起使用:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
相關產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)