About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H27FePS
CAS号:
分子量:
458.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
146-149 °C
官能基
phosphine
thioether
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
InChI 密鑰
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
應用
用于不对称烯丙基取代反应,以及不对称 1,3-偶极环加成反应。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
687561-100MG | 4061833550441 |
687561-500MG | 4061833540947 |