化驗
≥97%
形狀
crystals
光學純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI 密鑰
STAGMXYQPGLLTD-GHVWMZMZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与Solvias AG合作销售
(R)-1-[(SP)-2-(二苯基膦基)二茂铁基]乙基二-叔丁基膦(PPF-tBu)是一种手性二茂铁基二膦配体。
應用
它可以用作6-溴-1,4-苯并二恶烷与叔丁醇钠的钯催化烷氧羰基化反应形成相应的叔丁酯的配体。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
An Efficient Method for the Preparation of Tertiary Esters by Palladium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Aryl Bromides.
Organic Letters, 14(1), 284-287 (2011)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null
商品
Solvias® Ligand Portfolio for Enantioselective Hydrogenation