Merck
87086
Supelco
四十烷
analytical standard
别名:
正四十烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)38CH3
CAS号:
分子量:
563.08
Beilstein:
1800152
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C
80-84 °C (lit.)
應用
petroleum
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChI 密鑰
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在采用气相色谱-火焰离子化检测器 (GC-FID) 定量测定土壤样品中的烃类化合物时,可以使用四氢萘作为内标物。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Manual for Soil Analysis - Monitoring and Assessing Soil Bioremediation (2005)
实验方案
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane