Merck
88720
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(二苯基膦基)二茂铁]乙基二叔丁基膦
≥97%
别名:
(2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦基]乙基]-2-(二苯基膦)二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J002-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H40FeP2
分子量:
542.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChI 密鑰
STAGMXYQPGLLTD-FGJQBABTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3