Merck
530840
Sigma-Aldrich
双(1,5-环辛二烯)三氟甲磺酸铑(I)
98%
别名:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24F3O3RhS
CAS号:
分子量:
468.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
159 °C (dec. literature value) (lit.)
SMILES 字串
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI 密鑰
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1