Merck
578266
Sigma-Aldrich
1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H36FeP2
CAS号:
分子量:
418.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Fe].CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.Fe/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;/h2*5-10H,1-4H3;
InChI 密鑰
LPBBEMRSRONKMN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)