描述
Normalized with respect to hydrogen
品質等級
同位素純度
≥98 atom % 18O
化驗
≥99%
形狀
liquid
技術
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
相容性
(for PET)
質量偏移
M+2
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
适用于 PET 应用。
包裝
10 g、20 g 和 50 g 包装尺寸在 GMP 环境中包装,并装在隔垫密封瓶中。