Merck
609889
Sigma-Aldrich
甲醇-18O
95 atom % 18O
别名:
木精-18O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH318OH
CAS号:
分子量:
34.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
95 atom % 18O
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
609889-1G4061838205186