Merck
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na18OH
分子量:
42.00
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 18O
化驗
97% (CP)
形狀
solution
濃度
20% in H218O
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)