化驗
95%
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
活化光觸媒
450 nm
SMILES 字串
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C(C(OC)=CC(OC)=C3)C3=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC(OC)=CC(OC)=C52.FB(F)F.[F-]
應用
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3