Merck
900685
Sigma-Aldrich
2,4,6-三( p -甲苯基)吡喃 四氟硼酸盐
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H23BF4O
CAS号:
分子量:
438.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
298-303 °C
SMILES 字串
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C26H23O.BF4/c1-18-4-10-21(11-5-18)24-16-25(22-12-6-19(2)7-13-22)27-26(17-24)23-14-8-20(3)9-15-23;2-1(3,4)5/h4-17H,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
BWOXOWBZXLPNEN-UHFFFAOYSA-N
應用
它也可以在无金属条件下催化可见光引发的4-甲氧基苯乙烯与甲醇的活性阳离子聚合。
产品可以和我们的 光反应器系列一起使用:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
Nicewicz实验室报道,这种光催化剂可被蓝色LED激发,在环境温度下可将O-芳基氨基甲酸酯催化为S-芳基氨基甲酸酯,这是对Newman-Kwart重排或钯催化传统上所需的升高反应温度的改进。这种三芳基吡啶鎓盐可用于放大化学或流化反应,可方便地从酚类中获取硫酚。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Visible light photoinitiated metal-free living cationic polymerization of 4-methoxystyrene.
Perkowski A J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(24), 7580-7583 (2015)
Global Trade Item Number
货号GTIN
900685-250MG4061833259276