Merck
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
别名:
三(2,2′-双嘧啶)钌(II), 二氯三(2,2′-联嘧啶-N1,N1′)钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H18Cl2N12Ru
CAS号:
分子量:
646.46
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
雜質
≤15 wt. % ethylene glycol
mp
>300 °C
SMILES 字串
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
[Ru(bpm)3][Cl]2在直接甲氧基环化反应中用作光氧化还原催化剂。
應用
产品适配我们的光反应器系列:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)