Merck
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NO
CAS号:
分子量:
271.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
274-279 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI 密鑰
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
應用
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)