Merck
776823
Sigma-Aldrich
6-Hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile
96%
别名:
2-cyano-6-hydroxybenzothiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4N2OS
CAS号:
分子量:
176.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
211-213 °C
官能基
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC(SC(C#N)=N2)=C2C=C1
InChI
1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
InChI 密鑰
SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Arkadiy A Bazhin et al.
Nature chemical biology, 16(12), 1385-1393 (2020-08-12)
Mitochondrial membrane potential (ΔΨm) is a universal selective indicator of mitochondrial function and is known to play a central role in many human pathologies, such as diabetes mellitus, cancer and Alzheimer's and Parkinson's diseases. Here, we report the design, synthesis