Merck
662933
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-2-吡啶甲醛
97%
别名:
2-甲酰基-6-甲氧基吡啶, 6-甲氧基吡啶-2-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2
CAS号:
分子量:
137.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.532
bp
103-104 °C/20 mmHg
密度
1.140 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
應用
经 NaCN 处理合成相应的吡咯酮。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Masashi Hatanaka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(24), 6763-6770 (2005-08-30)
Focusing on alpha-pyridoin (1, 1,2-di(2-pyridyl)-1,2-ethenediol) as the lead compound of the novel antioxidative enediol, we synthesized 5,5'- or 6,6'-bis-substituted derivatives of 1 from disubstituted pyridines. The antioxidant activity of 1 and its synthetic derivatives 2-7 was evaluated by DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl