Merck
761737
Sigma-Aldrich
6-(三氟甲基)吡啶-2-甲醛
97%
别名:
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3NO
分子量:
175.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder or crystals
官能基
aldehyde
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
InChI 密鑰
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.9 °F
閃點(°C)
75.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)