化驗
95%
形狀
solid
官能基
amine
tosylate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
應用
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)