Merck
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-硝基苯甲酰)羟胺
98%, ≥97.5% (HPLC)
别名:
NbzONH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O4
CAS号:
分子量:
182.13
Beilstein:
1966666
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.5% (HPLC)
98%
形狀
powder
官能基
nitro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)