主要文件
761761
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiophene
97%
别名:
2-Bromobenzo[b]thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5BrS
CAS号:
分子量:
213.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
37-43 °C
SMILES 字串
[s]1c2c(cc1Br)cccc2
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI 密鑰
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)