Merck
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
别名:
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrN2
分子量:
161.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.528
bp
204-210 °C/760 mmHg
密度
1.585 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.0 °F
閃點(°C)
106.66 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)