Merck
723924
Sigma-Aldrich
3-溴吡唑
97%
别名:
3-溴-1H-吡唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3BrN2
CAS号:
分子量:
146.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
60-65 °C
官能基
bromo
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI 密鑰
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)