化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.458
密度
1.014 g/mL at 25 °C
官能基
amine
ether
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI 密鑰
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
144.9 °F
閃點(°C)
62.7 °C