Merck
737038
Sigma-Aldrich
3-氨基四氢呋喃
95%
别名:
Tetrahydrofuran-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO
CAS号:
分子量:
87.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.458
密度
1.012 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES 字串
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI 密鑰
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.0 °F
閃點(°C)
48.9 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)