化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.453
密度
1.042 g/mL at 25 °C
官能基
ether
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI 密鑰
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
130.0 °F
閃點(°C)
54.44 °C