Merck
737577
Sigma-Aldrich
2,3-丁二烯-1-醇
95%
别名:
1,2-丁二烯-4-醇, 4-羟基1,2-丁二烯, 羟甲基丙二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O
CAS号:
分子量:
70.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477
密度
0.919 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
InChI 密鑰
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
108.0 °F
閃點(°C)
42.2 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)