Merck
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
别名:
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
>85%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464
官能基
ester
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
InChI 密鑰
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
124.0 °F
閃點(°C)
51.1 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)