Merck
694118
Sigma-Aldrich
环己基丙二醇
97%
别名:
(1,2-丙二烯)环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14
CAS号:
分子量:
122.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.483
bp
56-57 °C/15 mmHg
密度
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
InChI 密鑰
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
37.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)