Merck
736899
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
别名:
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.459
密度
0.954 g/mL at 25 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)