Merck
655597
Sigma-Aldrich
对氰基甲基苯甲酸甲酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OOCC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
175.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
品質等級
化驗
96%
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)