Merck
A42050
Sigma-Aldrich
对氨基苯乙腈
99%
别名:
4-氨基苯乙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
132.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
lumps
bp
312 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
InChI 密鑰
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1