Merck
294985
Sigma-Aldrich
丙二烯
≥95%
别名:
Propadiene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C=CH2
CAS号:
分子量:
40.06
Beilstein:
1730774
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1.42 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
6795 mmHg ( 21 °C)
化驗
≥95%
expl. lim.
13 %
bp
−34 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C=C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2
InChI 密鑰
IYABWNGZIDDRAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 丙二烯广泛用于各种光化学、 和过渡金属介导的环加成反应。
  • 它可以锂化产生丙二烯锂,后者与烷基卤化物反应产生末端丙二烯。
  • 附加应用包括分别通过与甲锡烷基铜酸盐和甲硅烷基铜酸盐反应制备异丙烯基硅烷和异丙烯基锡烷等试剂。
包裝
以配备CGA180M/CGA110F针阀的碳钢气阀瓶供货。
兼容以下设备:
  • Aldrich® 气阀瓶站系统
  • Aldrich®气阀瓶气体调节器
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
排氣閥
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The silyl-cupration and stannyl-cupration of allenes.
Fleming I, et al.
Tetrahedron, 45(2), 413-424 (1989)
Simple route to mono-, di-, and tri-substituted allenic compounds.
Linstrumelle G and Michelot D
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 561-562 (1975)
Synthetic applications of intramolecular enone-olefin photocycloadditions.
Crimmins M T
Chemical Reviews, 88(8), 1453-1473 (1988)
Versatile allene and carbon dioxide equivalents for the Diels-Alder reaction.
Bonjouklian R and Ruden R A
The Journal of Organic Chemistry, 42(25), 4095-4103 (1977)
Allene.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
实验方案
Protocol for GC Analysis of C1-C5 Hydrocarbons on Alumina Sulfate PLOT