Merck
732141
Sigma-Aldrich
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
分子量:
197.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
mp
240-246 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc2cncn2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-9-5-10(7)4-6/h1-5H
InChI 密鑰
YLWZYCSSUYSOAW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)