About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8BNO3
CAS号:
分子量:
152.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥95.0%
形狀
solid
mp
140-144 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
InChI 密鑰
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3