Merck
731749
Sigma-Aldrich
2,4,6-三异丙基苯基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
别名:
溴化[2,4,6-三(1-甲基乙基)苯基]镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23BrMg
分子量:
307.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solution
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.949 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F
閃點(°C)
-30 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)